Få mere at vide
Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-TBDAc Kapillærsøjler til GC
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
En stor fordel ved HYDRODEX kolonner er, at mange forbindelser kan analyseres uden derivatisering. Men for visse stoffer kan enantioselektivitet påvirkes positivt af dannelsen af derivater. Regioselektiv derivatisering af hydroxylgrupperne fører til faser med varierende enantioselektivitet, som er velegnede til GC-enantiomeranalyser.
Det er ikke muligt at lave en generel forudsigelse om hvilken HYDRODEX™ fase kunne løse en given adskillelsesopgave. Selv for forbindelser med små strukturelle forskelle eller inden for homologe serier kan enantidifferentieringen være ret anderledes.
- Basismateriale: cykliske oligosaccharider bestående af syvβ -cyclodextrin glucose enheder bundet igennemα -1,4-koblinger
- heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O -t -butyldimethylsilyl)-β -cyclodextrin
- Ligander: R2=R3=acetyl, R6≤i>t- butyldimethylsilyl; n=2
- På grund af fasernes høje smeltepunkt fortyndes de med optimerede polysiloxaner
- Anbefales til alkoholer, estere, ketoner, aldehyder,δ -laktoner
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | For isotermiske operationer: 220 °C, For korte isotermer i et temperaturprogram: 240 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | Hydrodexβ -TBDAc |
| Til brug med (applikation) | Enantiomerseparation |
| Længde (metrisk) | 25 m |
| Emballagemateriale | Hydrodexβ -TBDAc |
| Polaritet | Polar |
| Mængde | 1 hver |