Få mere at vide
Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-PM Kapillærsøjler til GC
Artikelnummer. p-8012135 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Vand som opløsningsmiddel er strengt forbudt i alle cyclodextrinfaser. Det anbefales at tørre prøven og opløse den i et passende ikke-polært opløsningsmiddel.
Artikelnummer. 10524922
Brand: Macherey-Nagel™ 723370.25
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vand som opløsningsmiddel er strengt forbudt i alle cyclodextrinfaser. Det anbefales at tørre prøven og opløse den i et passende ikke-polært opløsningsmiddel.
Gør det muligt at analysere mange forbindelser uden derivatisering. Macherey-Nagel™ HYDRODEX™ β-PM Kapillærsøjler for GC er faser med 7β -cyclodextringlucoseenheder til enantiomerseparation ved gaskromatografi. Denne hydrofile fase med korte polære liganter er en kemisk ikke-bundet fase.
En stor fordel ved HYDRODEX kolonner er, at mange forbindelser kan analyseres uden derivatisering. Men for visse stoffer kan enantioselektivitet påvirkes positivt af dannelsen af derivater. Regioselektiv derivatisering af hydroxylgrupperne fører til faser med varierende enantioselektivitet, som er velegnede til GC-enantiomeranalyser.
Det er ikke muligt at komme med en generel forudsigelse om whichHYDRODEX™ fase kunne løse en given adskillelsesopgave. Selv for forbindelser med små strukturelle forskelle eller inden for homologe serier kan enantidifferentieringen være ret anderledes.
  • Basismateriale: cykliske oligosaccharider bestående af syvβ -cyclodextrin glucose enheder bundet igennemα -1,4-koblinger
  • heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-β -cyclodextrin
  • Ligander: R2=R3=R6=methyl; n=2
  • På grund af fasernes høje smeltepunkt fortyndes de med optimerede polysiloxaner
  • Anbefalet til hydroxycarboxylsyreestere, alkoholer, dioler, olefiner, lactoner, acetaler
Tekniske data
Maks. Temperatur For isotermiske operationer: 230 °C, For korte isotermer i et temperaturprogram: 250 °C
Diameter (metrisk) 0.4 mm
Type GC Kapillærsøjle
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase Hydrodexβ -PM
Til brug med (applikation) Enantiomerseparation
Længde (metrisk) 25 m
Emballagemateriale Hydrodexβ - PM
Polaritet Polar
Mængde 1 hver