Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Hydrodexβ -6TBDM GC Kapillærsøjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Længde (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.4 mm |
| Type | GC Kapillærsøjle |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.1 mm |
| Stationær fase | Hydrodexβ -6TBDM |
| Til brug med (applikation) | Enantiomerseparation |
| Temperaturområde | 230 °C til 250 °C |
| Længde (metrisk) | 10 m |
| Emballagemateriale | Hydrodexβ -6TBDM |
| Mængde | 1 hver |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Hydrodexβ -6TBDM GC Kapillærsøjle >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion