Få mere at vide
Hydrocoumarin, TRC
Artikelnummer. 30400492
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400492 100 g
30392350 25 g
30398921 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400492 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH714555100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119-84-6
Molekylær formel C9 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 148.16
Synonym Hydrocoumarin (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-2-one, Hydrocinnamic acid, o-hydroxy-, δ-lactone (6CI), 2-Chromanone, 3,4-Dihydro-1H-benzopyran-2-one, 3,4-Dihydrocoumarin, D 1223, DHC, Dihydrocoumarin, Melilotin, Melilotin (coumarin), Melilotol
IUPAC navn 3,4-dihydrochromen-2-one
SMIL O=C1CCc2ccccc2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,4-Dihydrocoumarin
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 148.0524