Få mere at vide
Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17930746
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17930746 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17930746 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0949.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate
CAS 33767-03-2
Analyt- eller komponentnavne Hydrocortisone Sodium Sulfobenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H33 O9 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,17-dihydroxy-21-[(3-sulfobenzoyl)oxy]-, monosodium salt, (11β)- (9CI), Cortisol, 21-(m-sulfobenzoate), monosodium salt (8CI)
InChI formel InChI=1S/C28H34O9S.Na/c1-26-10-8-18(29)13-17(26)6-7-20-21-9-11-28(33,27(21,2)14-22(30)24(20)26)23(31)15-37-25(32)16-4-3-5-19(12-16)38(34,35)36;/h3-5,12-13,20-22,24,30,33H,6-11,14-15H2,1-2H3,(H,34,35,36);/q;+1/p-1/t20-,21-,22-,24+,26-,27-,28-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)c5cccc(c5)S(=O)(=O)[O-])[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC navn sodium;3-[2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]carbonylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 568.61
Mængde 100 mg
Formel vægt 568.1743 g/mol