Få mere at vide
Hydrocortisone Sodium Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone Sodium Phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H31O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h9,14-16,18,23,25H,3-8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 486.1395 |
| Procent renhed | >95% |