Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortisonbutyrat
Artikelnummer. 16544464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544464 250 mg
16524464 1 g
16534464 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16544464 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 465052500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13609-67-1
Molekylær formel C25H36O6
Molekylvægt (g/mol) 432.56
InChI nøgle BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
IUPAC navn (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-9a,lla-dimethyl-7-oxo -1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl butanoat
SMIL CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone butyrate
Mængde 250 mg
Formel vægt 432.55