Få mere at vide
Hydrocortisone Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone Butyrate (Hydrocortisone 17-Butyrate) |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(30)31-25(20(29)14-26)11-9-18-17-7-6-15-12-16(27)8-10-23(15,2)22(17)19(28)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,26,28H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 432.2512 |