Få mere at vide
Hydrocortisonacetat, Mikromol™
Artikelnummer. 18002800
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18002800 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0187.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hydrokortisonacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone Acetate
CAS 50-03-3
Analyt- eller komponentnavne Hydrocortisone Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H32 O6
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11beta,17alpha,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17alpha-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11beta,17alpha-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort, Cortisone Acetate Impurity A, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Impurity B, Hydrocortisone Impurity C, Prednisolone Acetate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 404.5
Mængde 250 mg
Formel vægt 404,2199 g/mol