Få mere at vide
Hydrocortisonacetat, 97+%
Artikelnummer. 11449236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449236 5 g 5g
11439236 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18089.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404,50 g/mol
Hydrocortisonacetat bruges til at behandle hæmorider og kløe/hævelse i endetarmen og anus. Det bruges til at behandle visse tarmproblemer (såsom colitis ulcerosa i endetarmen og andre rektale/anale inflammatoriske tilstande).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares i mørke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-03-3
Molekylær formel C23H32O6
Molekylvægt (g/mol) 404.50
MDL nummer MFCD00037714
InChI nøgle ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonym hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone acetate
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 2066841
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4787
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH ,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetat
Formel vægt 404.51
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (11.beta.)-21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione