Få mere at vide
Hydrocortisonacetat, 97+%
Artikelnummer. 11439236
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439236 1 g 1g
11449236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439236 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18089.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.99 DKK
    317.65 DKK / 1g
    Spare 35.34 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-03-3 | C23H32O6 | 404,50 g/mol
Hydrocortisonacetat bruges til at behandle hæmorider og kløe/hævelse i endetarmen og anus. Det bruges til at behandle visse tarmproblemer (såsom colitis ulcerosa i endetarmen og andre rektale/anale inflammatoriske tilstande).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares i mørke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-03-3
Molekylær formel C23H32O6
Molekylvægt (g/mol) 404.50
MDL nummer MFCD00037714
InChI nøgle ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonym hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone acetate
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Mængde 1 g
Beilstein 2066841
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,4787
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]-pheno-ylacetat]-2-phenanthr
Formel vægt 404.51
Procent renhed ≥97%