Få mere at vide
Hydrocortison (9Beta, 11Beta)-Epoxid, TRC
Artikelnummer. 17904745
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17904745 5 mg
17954345 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17904745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7145905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10072-97-6
Molekylær formel C21 H28 O5
Molekylvægt (g/mol) 360.44
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11-epoxy-17,21-dihydroxy-, (9β,11β)- (9CI), 9β-Pregn-4-ene-3,20-dione, 9,11β-epoxy-17,21-dihydroxy- (6CI,7CI,8CI), 9,11-Epoxy-9H-cyclopenta[a]phenanthrene, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione
IUPAC navn (1S,2S,10S,11S,14R,15S,17S)-14-hydroxy-14-(2-hydroxyacetyl)-2,15-dimethyl-18-oxapentacyclo[8.8.0.01,17.02,7.011,15]octadec-6-en-5-one
SMIL C[C@]12C[C@@H]3O[C@]34[C@@H](CCC5=CC(=O)CC[C@]45C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone (9beta,11beta)-Epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O5/c1-18-7-5-13(23)9-12(18)3-4-15-14-6-8-20(25,16(24)11-22)19(14,2)10-17-21(15,18)26-17/h9,14-15,17,22,25H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vægt 360.1937
Procent renhed >95%