Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortison, 98%
Artikelnummer. p-3778766 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10062031
Brand: Thermo Scientific Chemicals 352450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Hydrocortison, CAS # 50-23-7, er den farmaceutiske formulering af hormonet cortisol og indgives almindeligvis som et immunsuppressivt lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Hydrocortison er den syntetiske formulering af det naturligt forekommende hormon, kortisol
• Det er tilgængeligt som et hvidt krystallinsk pulver opløseligt i vand, DMSO og ethanol
• Det er stabilt ved stuetemperatur, men følsomt over for lys og reaktivt i nærvær af stærke oxidationsmidler
Applikationer
•Hydrocortison virker som en agonist over for glukokortikoidreceptorer og undertrykker derved den inflammatoriske reaktion i immunsystemet
• ’Dets administration inducerer glukoneogenese og øger dermed endogene blodsukkerniveauer
• Forskning viser en rolle for hydrocortison i metabolismen af fedt, protein og kulhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-23-7
Molekylær formel C21H30O5
Molekylvægt (g/mol) 362.47
MDL nummer MFCD00011654
InChI nøgle JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]-phen-phen
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
Smeltepunkt 212°C to 217°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4824
Specifik rotationstilstand +150° (156°C c=1,dioxane)
Specifik rotation + 150
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.28g/L (25°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid,partially soluble in alcohol and propylene glycol,soluble in dioxane; sol (g/l) (25°C): chcl3 1.6;,ether 0.35; etoh 15; meoh 6.2; acetone 9.3;,propylene glycol 1
Formel vægt 362.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.