Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Hydrocortison, 98%
Artikelnummer. 10062031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10062031 1 g Glasflaske 1g
10738372 5 g Glasflaske 5g
10560794 25 g Glasflaske 25g
10209703 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10062031 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 352450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.44 DKK
    281.65 DKK / 1g
    Spare 31.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Hydrocortison, CAS # 50-23-7, er den farmaceutiske formulering af hormonet cortisol og indgives almindeligvis som et immunsuppressivt lægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Hydrocortison er den syntetiske formulering af det naturligt forekommende hormon, kortisol
• Det er tilgængeligt som et hvidt krystallinsk pulver opløseligt i vand, DMSO og ethanol
• Det er stabilt ved stuetemperatur, men følsomt over for lys og reaktivt i nærvær af stærke oxidationsmidler
Applikationer
•Hydrocortison virker som en agonist over for glukokortikoidreceptorer og undertrykker derved den inflammatoriske reaktion i immunsystemet
• ’Dets administration inducerer glukoneogenese og øger dermed endogene blodsukkerniveauer
• Forskning viser en rolle for hydrocortison i metabolismen af fedt, protein og kulhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-23-7
Molekylær formel C21H30O5
Molekylvægt (g/mol) 362.47
MDL nummer MFCD00011654
InChI nøgle JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]-phen-phen
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
Smeltepunkt 212 °C til 217 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15, 4824
Specifik rotationstilstand +150° (156 °C c=1,dioxan)
Specifik rotation +150
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,28 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i svovlsyre, delvist opløselig i alkohol og propylenglykol, opløselig i dioxan; sol (g/l) (25 °C): chcl3 1,6;,ether 0,35; etoh 15; meoh 6,2; acetone 9,3;,propylenglycol 1
Formel vægt 362.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocortisone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.