Få mere at vide
Hydrocortison, ≥97 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11354469 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11354469 100 g
11314469 1 g
11324469 5 g
11334469 10 g
11344469 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11354469 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210199680
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-23-7
Molekylær formel C21H30O5
Molekylvægt (g/mol) 362.466
MDL nummer MFCD00011654
InChI nøgle JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Synonym hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
IUPAC navn (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]-phen-phen
SMIL CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥97%
Mængde 100 g
Formel vægt 362.5
Fysisk form Krystallinsk pulver