Få mere at vide
Hydrocortisone 3-(O-Carboxymethyl)oxime (E/Z Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 3-(O-Carboxymethyl)oxime |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 435.226 |