Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Valerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Valerate |
| CAS | 6678-00-8 |
| Molekylær formel | C26H38O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cortisol 21-Valerate, 2-((8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-Dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl Pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O6/c1-4-5-6-22(30)32-15-21(29)26(31)12-10-19-18-8-7-16-13-17(27)9-11-24(16,2)23(18)20(28)14-25(19,26)3/h13,18-20,23,28,31H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(COC(CCCC)=O)[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@@]21C)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 446.58 |
| Formel vægt | 446.2668 |