missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Propionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Propionate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h11,16-18,21,26,29H,4-10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vægt | 418.2355 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?