Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Carboxylic Acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h9,13-16,23,27H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14+,15+,16+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 376.1886 |