missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrocortisone 21-Butyrate, TRC

Artikelnummer. 30136555
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136555 100 mg
30132446 50 mg
17903725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH714625100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6677-99-2
Molekylær formel C25 H36 O6
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Synonym Hydrocortisone 21-butyrate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxobutoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 21-butyrate, Butyric acid, 21-ester with cortisol
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] butanoate
SMIL CCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone 21-Butyrate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 432.2512
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.