missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Butyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 432.2512 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?