Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Butyrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17902586
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17902586 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17902586 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0188.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hydrocortisone 21-Butyrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone 21-Butyrate
CAS 6677-99-2
Analyt- eller komponentnavne Hydrocortisone 21-Butyrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C25 H36 O6
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Hydrocortisone 21-butyrate, Cortisol 21-butyrate, Butyric acid, 21-ester with cortisol, (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxobutoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione
InChI formel InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
SMIL CCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] butanoate
Molekylvægt (g/mol) 432.55
Mængde 25 mg
Formel vægt 432.2512 g/mol