Få mere at vide
Hydrocortisone 21-Butyrate, Mikromol™
Beskrivelse
Hydrocortisone 21-Butyrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| CAS | 6677-99-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25 H36 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Hydrocortisone 21-butyrate, Cortisol 21-butyrate, Butyric acid, 21-ester with cortisol, (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxobutoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] butanoate |
| Vis mere |