Få mere at vide
Hydrokortison 21-acetat, TRC
Artikelnummer. 18033920
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18033920 1 g
18002020 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18033920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7146201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-03-3
Molekylær formel C23 H32 O6
Molekylvægt (g/mol) 404.5
Synonym Hydrocortisone Acetate, Hydrocortisone 21-Acetate, Hydrocortisone Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Prednisolone Acetate Imp. A (EP), Cortisone Acetate Imp. A (EP), Hydrocortisone Imp. C (EP), (11β)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol acetate, Cortisol 21-acetate, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 17-Hydroxycorticosterone 21-acetate, 17α-Hydroxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Acetoxy-11β,17α-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Abbocort, Anusol HC, Bambicort, Berlison F, Biocortar, CaldeCort, Chemysone, Colifoam, Colofoam, Cordes, Cortacream, Cortaid, Cortef acetate, Cortell, Corticaine, Cortifoam, Cortril acetate, Cortril acetate AS, Efcolin, HA, Hc 45, Hycortole acetate, Hydrin 2, Hydrocal, Hydrocort acetate, Hydrocortisat, Hydrocortisone 21-acetate, Hydrocortisone acetate, Hydrocortistab, Hydrocortone acetate, Hydroxycorticosterone acetate, Isopto-Hydrocortisone, Lanacort, Lenirit, NSC 741, Pabracort, Proctocort, Sigmacort, Sintotrat, Velopural, Wycort
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetat
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone Acetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C23H32O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,26,28H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 404.2199