Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone-21-Acetate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| IUPAC navn | 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH ,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetat |
| Formel vægt | 404.5 |
| Fysisk form | Fast stof |