Få mere at vide
Hydrocortison-21-acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11394459 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394459 5 g 5g
11304469 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394459 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210199505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 50-03-3
Molekylær formel C23H32O6
Molekylvægt (g/mol) 404.50
MDL nummer MFCD00037714
InChI nøgle ALEXXDVDDISNDU-JZYPGELDSA-N
Synonym hydrocortisone acetate, cortell, cortisol 21-acetate, cortisol acetate, cortacream, hydrocortisat, abbocort, bambicort, biocortar, chemysone
PubChem CID 5744
ChEBI CHEBI:17609
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone-21-Acetate
Farve Hvid
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,lla-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH ,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetat
Formel vægt 404.5
Fysisk form Fast stof