Få mere at vide
Hydrocortisone 17-Valerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone Valerate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O6/c1-4-5-6-22(31)32-26(21(30)15-27)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-24(16,2)23(18)20(29)14-25(19,26)3/h13,18-20,23,27,29H,4-12,14-15H2,1-3H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 446.2668 |