missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrocortisone 17-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 17-Acetate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,24,27H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vægt | 404.2199 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?