Få mere at vide
Hydrocortisone 17-Acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Hydrocortisone 17-Acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocortisone 17-Acetate |
| CAS | 16463-74-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydrocortisone 17-Acetate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C23 H32 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11,21-dihydroxy-, (11β)-, Cortisol, 17-acetate (7CI,8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 17-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,24,27H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| IUPAC navn | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Vis mere |