Få mere at vide
R&D Systems™ Hydrocortisone
Artikelnummer. 18084792
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18084792 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18084792 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4093/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    783.00 DKK
    740.25 DKK / 50mg
    Spare 42.75 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
A Tocris product, part of R&D Systems. Adrenal glucocorticoid; immunosuppressant
Hydrocortisone is an adrenal glucocorticoid released in the stress response. Increases glucose production by gluconeogenesis. Immunosuppressant and antidiuretic hormone. Used in protocols to generate retinal pigment epithelial (RPE) cells from PSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone
CAS 50-23-7
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C21H30O5
Formel vægt 362.46
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 362.466