missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrocortisone 11,21-Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30135668
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135668 250 mg
30133417 500 mg
30005174 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135668 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH714618250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 81968-66-3
Molekylær formel C25 H34 O7
Molekylvægt (g/mol) 446.53
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-17-hydroxy-, (11β)- (9CI), Cortisol, 11,21-diacetate (6CI,7CI), 17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-ene-11β,21-diyl diacetate, Hydrocortisone 11,21-diacetate
IUPAC navn [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrocortisone 11,21-Diacetate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h11,18-20,22,30H,5-10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vægt 446.2305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.