Få mere at vide
Hydrokanelmonitril, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10429310 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10429310 10 g Glasflaske 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10429310 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173990100
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 645-59-0 | C9H9N | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamonitrile
Navn note 99+%
CAS 645-59-0
Smeltepunkt -2°C to 1°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0000g/mL
Kogepunkt 261°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H9N
Lineær formel C6H5CH2CH2CN
Brydningsindeks 1.5210 to 1.523
MDL nummer MFCD00001961
Mængde 10 g
Beilstein 09, 512
Specifik vægtfylde 1
Synonym 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,slightly in chloroform
InChI nøgle ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC#N
IUPAC navn 3-phenylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 131.18
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrocinnamonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge