Få mere at vide
Hydrocinnamic-d5 Acid (phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropanoic Acid D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 35845-62-6 |
| Molekylær formel | C9 D5 H5 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzene-d5-propanoic acid (9CI), 3-(Pentadeuterophenyl)propionic acid, Pentadeuterohydrocinnamic acid, 3-Phenylpropanoic acid-d5, 3-(Phenyl-d5)propanoic acid, β-Phenylpropionic-d5 acid, β-(Phenyl-d5)propionic acid, Hydrocinnamic-d5 acid, Hydrocinnamic acid-d5, Hydrocinnamic-d5 Acid (phenyl-d5), Benzenepropanoic-d5 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.2053 |
| Formel vægt | 155.0995 |