Få mere at vide
Hydrocinnamic-alpha,alpha-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Phenylpropanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 19136-97-1 |
| Molekylær formel | C9 D2 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzenepropanoic-α,α-d2 acid, Hydrocinnamic-α,α-d2 acid (8 CI), 3-Phenylpropanoic acid-d2, 3-Phenylpropanoic-2,2-d2 acid, 3-Phenylpropanoic-2,2-D2 acid, β-Phenylpropionic-d2 acid, β-Phenylpropionic-α-d2 acid, Hydrocinnamic-d2 acid, Hydrocinnamic acid-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7H2,(H,10,11)/i7D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2-dideuterio-3-phenylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.187 |
| Formel vægt | 152.081 g/mol |
| Vis mere |