Learn More
Hydrocinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Hydrocinnamic Acid |
| CAS | 501-52-0 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C9 H10 O2 |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, β-Phenylpropanoic acid, β-Phenylpropionic acid, ω-Phenylpropanoic acid, Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | 3-phenylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?