Få mere at vide
Hydrocinnaminsyre, TRC
Artikelnummer. 30405194
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30405194 1 g
1 options
Artikelnummer. 30405194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH7145951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 H10 O2
Mængde 1 g
Synonym Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, β-Phenylpropanoic acid, β-Phenylpropionic acid, ω-Phenylpropanoic acid, Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC navn 3-fenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681
Procent renhed >95