missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Hydrocinnamic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrocinnamic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 109318-10-7 |
| Molekylær formel | C13 H13 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO4/c15-11-7-8-12(16)14(11)18-13(17)9-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2 |
| SMIL | O=C(CCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 3-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |
| Formel vægt | 247.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?