Få mere at vide
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16492718 5 g
1 options
Artikelnummer. 16492718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY1088
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 5 g
Synonym 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Opløselighedsinformation H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.17
Procent renhed 99.76%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism