Få mere at vide
Hydrocinnaminsyre, 99%
Artikelnummer. 10193490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10193490 5 g Glasflaske 5g
10103500 100 g Glasflaske 100g
10503521 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10193490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159100050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-52-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002771
InChI nøgle XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC navn 3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 47,0 °C til 50,0 °C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 279,0 °C til 281,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 508
Merck Index 15, 4822
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,5% i vand; mere opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i alkohol, benzen, ether, kloroform, petroleumsether og kulstofdisulfid
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske