Få mere at vide
Hydrocinnamic acid, 99%
Artikelnummer. 10103500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10103500
Brand: Thermo Scientific Acros 159101000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-52-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002771
InChI nøgle XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
IUPAC navn 3-phenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 47.0°C to 50.0°C
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 279.0°C to 281.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2CH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 508
Merck Index 15, 4822
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske