Få mere at vide
Hydrcinnaminsyre (3-phenylpropansyre), Mikromol™
Artikelnummer. 17903326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17903326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17903326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0010.20
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Hydrcinnaminsyre (3-phenylpropansyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Analyt- eller komponentnavne Hydrocinnamic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, Ω-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)CCc1ccccc1
IUPAC navn 3-fenylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Mængde 100 mg
Formel vægt 150,0681 g/mol