Få mere at vide
Hydrochlorothiazide-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochlorothiazide-d2 |
| CAS | 1219798-89-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Hydrochlorothiazide D2 (3,3-D2), Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 6-chloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.75 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?