Få mere at vide
Hydrochlorothiazide-d2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochlorothiazide-d2 |
| CAS | 1219798-89-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Hydrochlorothiazide D2 (3,3-D2), Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 6-chloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.75 |
| Vis mere |