missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hydrochlorothiazide-13C,d2, TRC

Artikelnummer. 30406862
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406862 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30406862 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH71456225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hydrochlorothiazide-13C,d2
CAS 1190006-03-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 13C C6 2H2 H6 Cl N3 O4 S2
Mængde 25 mg
Synonym INDEX NAME NOT YET ASSIGNED, Hydrochlorothiazide 13C D2 (3-13C, 3,3-D2)
InChI formel InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3+1D2
SMIL [2H][13C]1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 6-chloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 300.74
Formel vægt 299.9804
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.