Få mere at vide
Hydrochloride Methanol Solution (1.25M HCl), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloride Methanol |
| CAS | 132228-87-6 |
| Molekylær formel | CH4O . HCl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Hydrochloric Acid, mixture with Methanol, Hydrochloric Acid in Methanol |
| InChI formel | InChI=1S/ClH/h1H |
| SMIL | Cl.CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 36.46 |
| Formel vægt | 68.0029 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1.25 M |