Få mere at vide
Saltsyre, TraceSELECT™ Solstice
Beskrivelse
TraceSELECT™ Ultra og TraceSELECT
- Ultrarene syrer, baser og salte til smeltning og vådfordøjelse i miljø-, vand- og fødevareanalyse
- Prøveforberedelse til sporanalyse kræver reagenser af højeste renhed; vores TraceSELECT Ultra-produkter til ultra-sporanalyse ved PPB- og endda PPT-niveauer produceres ved subkogende destillation
- Syrerne, baserne og saltene i TraceSELECT serien er udviklet til prøveforberedelse og analyse i ppb (μg/kg) sporområdet
- pakket i beholdere af høj kvalitet, der passer til hvert produkt
- Reagenserne produceres og tappes under renrumsforhold
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid |
| Farve | Gul |
| CAS | 7647-01-0 |
| Tæthed | 1,18 g/ml ved 20 °C, 1,2 g/ml ved 25 °C |
| Damptryk | 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C) |
| Mængde | 500 mL |
| Molekylær formel | ClH |
| MDL nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| FN nummer | UN1789 |
| Beilstein | 1098214 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid
- Fare
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.