Få mere at vide
Saltsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCI (0,5N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674950 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15674950
Brand: Honeywell-Fluka 353296X1L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,5 M HCI (0,5N)
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
  • Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
  • Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
  • Reagenser til kompleksometri:
    • Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmidler
  • Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Molekylær formel ClH
Molekylvægt (g/mol) 36.46
MDL nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI nøgle VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMIL Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric acid solution
Navn note Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5N)
Kogepunkt >100 °C
CAS min % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Koncentration 0.5 M HCl (0.5N)
CAS Max % ≤100.0000%, <5.0000%
Tæthed 1.010 g/cm3
Emballage Poly flaske
Mængde 6 x 1 L
Lineær formel HCl
FN nummer UN1789
IUPAC navn hydrogenchlorid
Formel vægt 36.46
Grad Reagens Ph. Eur.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid