Få mere at vide
Saltsyreopløsning, Volumetrisk, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCI (0,1 N), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 mL
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
VOLPAC™ Beholder
Pakningsstørrelse:
10 L
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Description
Honeywells ´højkvalitets titreringsprodukter dækker hele titreringsarbejdsgangen og inkluderer:
- Opløsninger til volumetrisk titrering (syrer, baser eller salte)
- Buffere fås som koncentrater eller klar til brug
- Reagenser til kompleksometri:
- Aminopolycarboxylsyrer (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmidler
- Indikatorer for volumetriske og kompleksometriske titreringer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hydrochloric acid solution |
| Navn note | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1N) |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Koncentration | 0.1 M HCl (0.1N) |
| CAS Max % | 99.6000%, 0.4000% |
| Tæthed | 1.000 g/cm3 |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 6 x 1 L |
| Lineær formel | HCl |
| FN nummer | UN1789 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Hydrochloric acid solution
- Advarsel
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid