Få mere at vide
1LT Hydrochloric acid solution volumetric, 1 M HCl (1N)
Brand: Honeywell Fluka 71763-1L
1LT Hydrochloric acid solution volumetric, 1 M HCl (1N)
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Faresætning
Sikkerhedssætning
Supplerende oplysninger
- Hydrochloric acid solution
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
- H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
- P234-Opbevares kun i den originale beholder.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: hydrochloric acid