Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 6M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12990854 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12990854 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12990854 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 021 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Emballage Flaske
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Koncentration 6M
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC navn dichlorpalladium
Molekylvægt (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Grad Eu. Ph. Referencematerialer
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 6M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3001500
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i