Få mere at vide
Saltsyreopløsning, 1M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12960854 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12960854 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12960854 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 018 1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hydrochloric Acid
Emballage Flaske
CAS 7647-10-1
Molekylær formel Cl2Pd
Koncentration 1M
MDL nummer MFCD00003558
InChI nøgle PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pd++]
IUPAC navn dichlorpalladium
Molekylvægt (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Grad Eu. Ph. Referencematerialer