Få mere at vide
Saltsyreopløsning, Fortyndet EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Hydrochloric acid, brominated. |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1043507 |
| Element | Hydrochloric Acid, Brominated |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride/Nitric Acid |
| Mængde | 1000 ml |
| Grad | Eu. Ph. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid,dilute. European Pharmacopoeia Ref: 1043503 (RP 091)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.